Dexmedetomidine hydrochloride
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
- Bioactive
Formule:
C₁₃H₁₆N₂·HCl Point de fusion: 158 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12912677 Numéro CAS: 145108-58-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 156 to 160 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +48° to +54° (20 °C, 589 nm) (1% in water) |