Imprimer

Clemastine fumarate

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): (R)-2-(2-((R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy)ethyl)-1-methylpyrrolidine fumarate

465420010 465422500
ACRO465420010EA 923 EUR
ACRO465420010 ACRO465422500
Clemastine fumarate
Clemastine fumarate

  • Bioactive

Formule: C₂₅H₃₀ClNO₅
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00137486
Numéro CAS: 14976-57-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +15° to +18° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR