Imprimer
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Irbesartan, 3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
465250010 465250050
ACRO465250010EA 78.8 EUR
ACRO465250010 ACRO465250050
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
  • Bioactive
Formule: C₂₅H₂₈N₆O
Poids moléculaire: 428.5294 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864464
Numéro CAS: 138402-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %