Imprimer
Isoindolin-1-one
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1H-isoindol-1-one, 1-Isoindolinone
465180010 465180050
ACRO465180010EA 77.3 EUR
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Formule: C₈H₇NO
Poids moléculaire: 133.15 g/mol
Point de fusion: 150…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085939
Numéro CAS: 480-91-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %