Imprimer
Azelastine hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
465080010 465082500
ACRO465080010EA 261 EUR
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O
Point de fusion: 225…229 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242783
Numéro CAS: 79307-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %