Imprimer
Sesamin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
464890010 464892500
ACRO464890010EA 647 EUR
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Formule: C₂₀H₁₈O₆
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216134
Numéro CAS: 607-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %