Magnesium(II) gluconate hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Bioactive
Formule:
C₆H₁₂O₇·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150971 Numéro CAS: 3632-91-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % (on dry substance) |
Water | ≤13.0 % |