Imprimer
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 127 EUR
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Formule: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752074
Numéro CAS: 344423-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %