Imprimer
N-Succinimidyl Acetate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 77.6 EUR
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Formule: C₆H₇NO₄
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037916
Numéro CAS: 14464-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %