Imprimer
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
464730010 464730050
ACRO464730010EA 138 EUR
ACRO464730010 ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
  • Reagent for chemical synthesis
Formule: CHBF₆
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038544
Numéro CAS: 42298-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (19F-NMR) ≥96 %