Imprimer
N-Oxalylglycine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((Carboxymethyl)amino)-2-oxoacetic acid
464710010 464712500
ACRO464710010EA 1130 EUR
ACRO464710010 ACRO464712500
N-Oxalylglycine
N-Oxalylglycine
  • Bioactive
Formule: C₄H₅NO₅
Poids moléculaire: 147.09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00913253
Numéro CAS: 5262-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %