Imprimer
N,N-Dimethylsulphamide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethylsulphamoylamide
464680010 464680050
ACRO464680010EA 109 EUR
ACRO464680010 ACRO464680050
N,N-Dimethylsulphamide
N,N-Dimethylsulphamide
  • Bioactive
Formule: C₂H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 124.1600 g/mol
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861286
Numéro CAS: 3984-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %