Adapalene
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
- Bioactive
Formule:
C₂₈H₂₈O₃ Poids moléculaire: 412.53 g/mol Point de fusion: 324 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03106112 Numéro CAS: 106685-40-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 4 h) |
HPLC | ≥98.5 % |