Imprimer
Pseudopelletierine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010 463980050 463980250
ACRO463980010EA 76.8 EUR
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Formule: C₉H₁₅NO
Poids moléculaire: 153.23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078161
Numéro CAS: 552-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %