Imprimer
Acide orthophosphorique 85+% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
463861000 463865000
ACRO463861000EA 39.2 EUR
ACRO463861000 ACRO463865000
Acide orthophosphorique 85+% pour HPLC
Acide orthophosphorique
  • Analytical reagent
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test