Potassium hydrogénophtalate pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrogénophtalate de potassium
- Analytical reagent
Formule:
HOOCC₆H₄COOK Poids moléculaire: 204.22 g/mol Point de fusion: 295…300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 Indice Merck: 13,07694 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.5 to 5.0 (5 % in water) |
Titration with NaOH | 99.4 to 100.6 % |