Imprimer
Axitinib
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): AG-013736, (E)-N-Methyl-2-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)benzamide
463800010 463802500
ACRO463800010EA 587 EUR
ACRO463800010 ACRO463802500
Axitinib
Axitinib
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₁₈N₄OS
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09837898
Numéro CAS: 319460-85-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %