Imprimer
Éthanol dénaturé ≥96%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. (dénaturé avec 1 % d'iPr-OH, 1 % de MEK et 0,001 % de Bitrex®)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl alcohol denatured
463690010 463690050 463690250
ACRO463690010EA 61.1 EUR
ACRO463690010 ACRO463690050 ACRO463690250
Éthanol dénaturé ≥96%, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur. (dénaturé avec 1 % d'iPr-OH, 1 % de MEK et 0,001 % de Bitrex®)
Ethanol denatured
  • solvent
Formule: H₃CCH₂OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –114.1 °C
Densité: 0.79
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
UV at 340 nm A: ≤0.1
Relative density 0.805 to 0.812
Residue after evaporation ≤25 ppm
Acidity/alkalinity Passes test
Ethanol 95.1 to 96.9 % v/v (calculated)
Volatile impurities ≤2 ppm (Benzene)