Nalidixic acid sodium salt
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
- Bioactive
Formule:
C₁₂H₁₁N₂NaO₃ Poids moléculaire: 254.22 g/mol Point de fusion: >280 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064376 Numéro CAS: 3374-05-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7 % |
HPLC | ≥97.5 % |