Imprimer
Ciclopirox olamine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
463440010 463440050
ACRO463440010EA 68.1 EUR
ACRO463440010 ACRO463440050
Ciclopirox olamine
Ciclopirox olamine
  • Bioactive
Formule: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
Poids moléculaire: 268.3520 g/mol
Point de fusion: 143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078997
Numéro CAS: 41621-49-2
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 21.9 to 23.7 % (2-Aminoethanol)
Titration with NaOH 74.2 to 80 % (Ciclopirox)