Imprimer
Ciclopirox
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
463430010 463430050
ACRO463430010EA 74.6 EUR
ACRO463430010 ACRO463430050
Ciclopirox
Ciclopirox
  • Bioactive
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207.27 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599441
Numéro CAS: 29342-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1.5 % (vacuum)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %