Oxymetazoline hydrochloride
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
SOxymetazoline hydrochloride, 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrin hydrochloride
- Bioactive
Formule:
C₁₆H₂₄N₂O·HCl Poids moléculaire: 296.839 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058147 Numéro CAS: 2315-02-8 UN: 2811 ADR: 6.1 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 3 h) |
Solubility | (5 % in water) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |