Imprimer
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
463360050 463360250 463361000
ACRO463360050EA 61.8 EUR
ACRO463360050 ACRO463360250 ACRO463361000
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
  • Bioactive
Formule: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032209
Numéro CAS: 182410-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Solubility (30% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
pH 4.0 to 6.8 (30% in water)