Imprimer
Zileuton
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea, 1-(1-(Benzo[b]thiophen-2-yl)ethyl)-1-hydroxyurea
463300010 463300050 463300250
ACRO463300010EA 115 EUR
ACRO463300010 ACRO463300050 ACRO463300250
Zileuton
Zileuton
  • Bioactive
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866097
Numéro CAS: 111406-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
HPLC ≥97.5 %