Imprimer
Tolcapone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
463280010 463282500
ACRO463280010EA 612 EUR
ACRO463280010 ACRO463282500
Tolcapone
Tolcapone
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₁₁NO₅
Poids moléculaire: 273.24 g/mol
Point de fusion: 145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866569
Numéro CAS: 134308-13-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder3
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %