Imprimer
Tebuconazole
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 62.7 EUR
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₂₂ClN₃O
Poids moléculaire: 307.82 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02674797
Numéro CAS: 107534-96-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %