Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Bioactive
Formule:
C₁₀H₂₁Cl₂N₃OS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02183927 Numéro CAS: 191217-81-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4.5 % to 7 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Optical rotation | -65° to -69° (1 % in MeOH) |