Imprimer
Famciclovir
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol Diacetate, 2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)propane-1,3-diyl diacetate
463170010 463170050
ACRO463170010EA 113 EUR
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₁₉N₅O₄
Poids moléculaire: 321.34 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866964
Numéro CAS: 104227-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %