Imprimer
(+)-Catechin monohydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (+)-3,3’,4’,5,7-Flavanpentol.H₂O
463020010 463020050
ACRO463020010EA 75.3 EUR
ACRO463020010 ACRO463020050
(+)-Catechin monohydrate
(+)-Catechin monohydrate
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
Poids moléculaire: 290.3 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075649
Numéro CAS: 225937-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)