Imprimer
Lumiracoxib
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-((2-chloro-6-fluorophenyl)amino)-5-methylphenyl)acetic acid, CGS-35189, COX-189,  
462801000 462802500
ACRO462801000EA 185 EUR
ACRO462801000 ACRO462802500
Lumiracoxib
Lumiracoxib
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₁₃ClFNO₂
Poids moléculaire: 293.72 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07186254
Numéro CAS: 220991-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %