Imprimer
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Eflornithine hydrochloride hydrate, DL-alpha-Difluoromethylornithine Hydrochloride, 2,5-Diamino-2-(difluoromethyl)pentanoic acid hydrochloride hydrate
462700010 462700050 462700250
ACRO462700010EA 73.5 EUR
ACRO462700010 ACRO462700050 ACRO462700250
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Eflornithine hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formule: C₆H₁₅ClF₂N₂O₃
Poids moléculaire: 236.64 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242734
Numéro CAS: 96020-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (dry substance)