Imprimer
Acepromazine maleate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462590010 462592500
ACRO462590010EA 1010 EUR
ACRO462590010 ACRO462592500
Acepromazine maleate ≥98%
Acepromazine maleate
  • Bioactive
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3598-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %