Imprimer
Carvedilol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462450010 462450050
ACRO462450010EA 49.8 EUR
ACRO462450010 ACRO462450050
Carvedilol
Carvedilol
  • Bioactive
Formule: C₂₄H₂₆N₂O₄
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864692
Numéro CAS: 72956-09-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %