Imprimer
Betaxolol hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462440010 462440050
ACRO462440010EA 162 EUR
ACRO462440010 ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₂₉NO₃
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00242959
Numéro CAS: 63659-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %