Imprimer
Quetiapine hemifumarate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): ICI-204636, 2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol bis[(2E)-2-butenedioate], Seroquel
462400050 462400250
ACRO462400050EA 92.7 EUR
ACRO462400050 ACRO462400250
Quetiapine hemifumarate
Quetiapine hemifumarate
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₅N₃O₂S
Poids moléculaire: 441.55 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03423782
Numéro CAS: 111974-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)