Imprimer
Propafenone hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462390010 462390050
ACRO462390010EA 85.1 EUR
ACRO462390010 ACRO462390050
Propafenone hydrochloride
Propafenone hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₇NO₃·HCl
Point de fusion: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079243
Numéro CAS: 34183-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
pH 5.0 to 6.2 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 98 to 102 % (on dry substance)