Imprimer
Fluvoxamine maleate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate
462350010 462350050
ACRO462350010EA 81 EUR
ACRO462350010 ACRO462350050
Fluvoxamine maleate
Fluvoxamine maleate
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 434.41 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269809
Numéro CAS: 61718-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %