Imprimer
Parthenolide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000 462155000
ACRO462151000EA 213 EUR
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₂₀O₃
Poids moléculaire: 248.32 g/mol
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134592
Numéro CAS: 20554-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %