Imprimer
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 99.6 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
  • Bioactive
Formule: C₇H₁₄NNaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070007
Numéro CAS: 79803-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm