Imprimer
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
462050050 462050250
ACRO462050050EA 86.9 EUR
ACRO462050050 ACRO462050250
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane
  • For flavours and fragrances
Formule: C₁₂H₂₆
Poids moléculaire: 170.34 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -67
Densité: 0.7463
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026334
Numéro CAS: 13475-82-6
UN: 2286
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %