Imprimer
Vinorelbine tartrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-((8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl)-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate bis((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate), Vinorelbine ditartrate
461980250 461981000
ACRO461980250EA 207 EUR
ACRO461980250 ACRO461981000
Vinorelbine tartrate ≥98%
Vinorelbine tartrate
  • Bioactive
Formule: C₅₃H₆₆N₄O₂₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03613607
Numéro CAS: 125317-39-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %