Imprimer
Tadalafil
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6R,12aR)-6-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,12,12a-tetrahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4(6H,7H)-dione
461940010 461940050
ACRO461940010EA 171 EUR
ACRO461940010 ACRO461940050
Tadalafil
Tadalafil
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₁₉N₃O₄
Poids moléculaire: 389.4 g/mol
Point de fusion: 296…303 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07771966
Numéro CAS: 171596-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3)