Imprimer
Khellin ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
461800050 461800250
ACRO461800050EA 122 EUR
ACRO461800050 ACRO461800250
Khellin ≥95%
Khellin
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₁₂O₅
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005007
Numéro CAS: 82-02-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Water ≤1 %
GC ≥94 %