Imprimer
5-Isopropyl-2-méthylphénol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carvacrol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 42.3 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-méthylphénol
5-Isopropyl-2-méthylphénol
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0,976
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002236
Numéro CAS: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %