Imprimer
Thymoquinone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 63.9 EUR
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.20 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 43…44 °C
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001602
Numéro CAS: 490-91-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %