Imprimer
8-Azaguanine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-3,6-dihydro-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 5-Amino-1,4-dihydro-7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, Azaguanine-8, Pathocidine, 8-Azaguanine, Guanazolo, 5-Amino-1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ol
229920010 229920050
ACRO229920010EA 133 EUR
ACRO229920010 ACRO229920050
8-Azaguanine
8-Azaguanine
  • Bioactive
Formule: C₄H₄N₆O
Poids moléculaire: 152.12 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056937
Numéro CAS: 134-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %