Imprimer
1,3,5-Trithiane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
140520250 140521000
ACRO140520250EA 102 EUR
ACRO140520250 ACRO140521000
1,3,5-Trithiane
1,3,5-Trithiane
  • Building Block for chemical synthesis
Formule: C₃H₆S₃
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006653
Numéro CAS: 291-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 25.1 to 27.0
Sulfur (S) 67.1 to 72.0