6-Propyl-2-thiouracile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
- Bioactive
Formule:
C₇H₁₀N₂OS Point de fusion: 218…221 °C Point éclair: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006041 Numéro CAS: 51-52-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellowish white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 221 °C |
Titration | ≥97.5 % |