Imprimer
Thioflavin T colorant pour amyloïde, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CI 49005, Thioflavine T, Basic Yellow 1, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Setoflavine T
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
T3516-25G T3516-5G
T3516-25GEA 115 EUR
T3516-25G T3516-5G
Thioflavin T colorant pour amyloïde, Sigma-Aldrich®
Thioflavin T
Thioflavin T is a benzothiazole dye that increases in fluorescence upon binding to amyloid. Thioflavin T has been used in histology and for protein characterization.
Application: Thioflavin T has been used to identify the presence of amyloid fibrils in samples.
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011944
Numéro CAS: 2390-54-7
EINECS: 219-228-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a7361d2e36915901a0bf86aee46dd0bc4f01c97&vid=1289f5482d56c9f136ed4c6f40bac2465f7c1ef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content ≥65%
Suitable for haematology
Suitable for histology