ADN polymérase Taq sans glycérol, VWR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L'ADN polymérase Taq hautement concentrée, sans glycérol, 50 U/µl, est idéale pour l'utilisation industrielle et la fabrication de kits de diagnostic PCR.
- Convient aux tests automatisés à haut débit
- Convient aux applications impliquant la lyophilisation
- Convient pour le pipetage assisté par robot
- Idéal pour les fabricants de kits
- Concentration : 50 U/µl
- fidélité : 1×Taq
- Taille de l'amplicon : <5 kb
L'ADN polymérase Taq sans glycérol 50 U est une ADN polymérase recombinante thermostable, qui présente une activité très élevée dans l'extension des amorces et d'autres applications de biologie moléculaire. L'enzyme est isolée du Thermus aquaticus et a un poids moléculaire d'environ 94 kDa.
L'ADN polymérase Taq sans glycérol possède à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase 5'→3'. L'enzyme est dépourvue d'une activité 3'→5' exonucléase (pas de capacité de relecture). L'ADN polymérase Taq sans glycérol laisse un surplomb en A', ce qui rend l'enzyme idéale pour le clonage TA.
La formulation sans glycérol la rend particulièrement adaptée à la lyophilisation et à l'automatisation.